Merck
641022
Sigma-Aldrich
2-メルカプトエチルアミン, ポリマー担持
70-90 mesh, extent of labeling: 0.6-1.1 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
品質水準
クロスリンク
1 % cross-linked with divinylbenzene
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
標識化の程度
0.6-1.1 mmol/g loading
粒径
70-90 mesh
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
アプリケーション
ハロゲン化ベンジル、ハロゲン化アリル、ケトンの捕捉剤です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
641022-BULK:
641022-25G:
641022-5G:
641022-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sheppeck, J.E. et al.
Tetrahedron Letters, 41, 5329-5329 (2000)