安全性情報
M5650
Sigma-Aldrich
イーグル最少必須培地
With non-essential amino acids, Earle′s salts and sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
別名:
MEM
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.75
製品名
イーグル最少必須培地, With Earle′s salts, non-essential amino acids and sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
無菌性
sterile-filtered
フォーム
liquid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
構成
phenol red: yes
NaHCO3: yes
L-glutamine: no
sodium pyruvate: no
HEPES: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
イーグル最少必須培地(MEM)は、ハリー・イーグルにより開発された合成細胞培養培地です。この培地には高濃度のアミノ酸が含まれるため、培養哺乳類細胞のタンパク質組成とより近似しています。ハンクス′塩またはアール′塩を使用した調製物に非必須アミノ酸を任意補給することで、この培地の使い勝手が向上します。この調製物では、懸濁培養での細胞増殖を可能にするカルシウムを任意除去し、さらに改変されています。MEMは、単層で増殖するさまざまな細胞の培養に使用できます。
アプリケーション
イーグル最少必須培地は、以下の培養に使用されています:
  • HeLa細胞
  • Madin-Darbyイヌ腎臓(MDCK)細胞
  • 軟骨肉腫細胞株
この培地は、低血清存在下での接着細胞の増殖用、または無血清培地の開発のベースとして好まれる場合があります。
再構成
0.292 g/LのL-グルタミンを添加してください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
M5650-BULK:
M5650-100ML:
M5650-500ML:
M5650-1L:
M5650-6X500ML:
M5650-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Christopher G Mills et al.
Scientific reports, 7(1), 14824-14824 (2017-11-03)
We present a strategy for increasing the anatomical realism of organoids by applying asymmetric cues to mimic spatial information that is present in natural embryonic development, and demonstrate it using mouse kidney organoids. Existing methods for making kidney organoids in
Bryan Tay et al.
PloS one, 14(3), e0213751-e0213751 (2019-03-12)
Voltage-gated sodium channels (NaVs) are key therapeutic targets for pain, epilepsy and cardiac arrhythmias. Here we describe the development of a no-wash fluorescent sodium influx assay suitable for high-throughput screening and characterization of novel drug leads. Addition of red-violet food
C-Hong Chang et al.
Journal of anatomy, 235(2), 262-270 (2019-05-18)
The path taken by the loop of Henle, from renal cortex to medulla and back, is critical to the ability of the kidney to concentrate urine and recover water. Unlike most developing tubules, which navigate as blind-ended cylinders, the loop
Junjie Jing et al.
International journal of clinical and experimental medicine, 8(8), 13127-13135 (2015-11-10)
Tectonic family member 1 (TCTN1) encodes a member of the tectonic family which are evolutionarily conserved secreted and transmembrane proteins, involving in a diverse variety of developmental processes. It has been demonstrated that tectonics expressed in regions that participate in
Emanuela Profilo et al.
Biochimica et biophysica acta, 1863(6), 1422-1435 (2017-02-27)
The mitochondrial aspartate-glutamate carrier isoform 1 (AGC1) catalyzes a Ca