製品名
イーグル最少必須培地, With Hanks′ salts, L-glutamine and non-essential amino acids, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
構成
phenol red: yes
NaHCO3: no
HEPES: no
sodium pyruvate: no
Hanks’ salts (2% CO2): yes
L-glutamine: yes
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
数量
再構成
よく一緒に購入される製品
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M1018-10X1L:
M1018-BIBC:
M1018-BULK:
M1018-50KG:
M1018-50L:
M1018-PROC:
M1018-25KG:
M1018-10L:
M1018-1L:
M1018-VAR:
M1018-50K:
M1018-25K:
M1018LF1-BIBC:
M1018-2X5L:
この製品を見ている人はこちらもチェック