アッセイ
≥98% (TLC)
薬剤管理
USDEA Schedule I; Home Office Schedule 1; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
SMILES記法
Cl[H].NCCc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C12H17NO2.ClH/c1-3-13-9(2)6-10-4-5-11-12(7-10)15-8-14-11;/h4-5,7,9,13H,3,6,8H2,1-2H3;1H
InChI Key
IBDIPBWIXJRJQM-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
M1796-10MG:
M1796-50MG-PW:
M1796-10MG-PW:
M1796-50MG:
M1796-VAR:
M1796-1G:
M1796-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)