Merck
M0560
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Mitochondrial p110 antibody produced in mouse
clone 2G2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
WB
クローン:
2G2, monoclonal
化学種の反応性:
human, monkey
citations:
テクニック:
western blot: 2-10 μg/mL
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2G2, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 110 kDa
化学種の反応性
human, monkey
テクニック
western blot: 2-10 μg/mL
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
免疫原
recombinant full length human mitochondrial p110 protein
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 0.08% sodium azide
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
M0560-.1MG-PW:
M0560-.1MG:
M0560-BULK:
M0560-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)