Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
LX2R-PVER-K25 | 4054839397332 |
LX2R-CAL-K25 | 4054839397295 |
40-104 | 4053252410505 |
CCYTMAG90KPX13BK | |
CCYTMG-90K-PX13 | |
FCYTMAG20KPX19BK | |
MCYTMAG-70K-PX32 | |
MCYTMAG70PMX32BK | |
MECY2MAG-73KPX | |
PCYTMAG23PMX13BK | |
HCP2MAG-62K-PX23 | |
HSCRMAG32PMX14BK | |
MCYTMAG70PMX25BK | |
MECY2MAG73KPXBK | |
HCP2MAG62KPX23BK | |
PCYTMG-23K-13PX | |
RECYMAG65PMX27BK | |
HSCRMAG32KPX14 | |
HGAMMAG-303E | |
MT17MAG47K-PX25 | |
HT17MG-14K-PX25 | |
PRCYTMAG40K-PX24 | |
MGAMMAG-300E | |
PRCYMAG40PMX23BK | |
PRCYTMAG40K-PX25 |