Merck
L6670
Sigma-Aldrich
LY 266097
≥98% (HPLC), powder
別名:
1-[(2-クロロ-3,4-ジメトキシフェニル)メチル]-2,3,4,9-テトラヒドロ-6-メチル-1H-ピリド[3,4-b]インドール 塩酸塩, LY 266097
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H23ClN2O2 · HCl
CAS番号:
分子量:
407.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管条件
desiccated
white to tan
溶解性
DMSO: ≥20 mg/mL
オーガナイザー
Eli Lilly
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.COc1ccc(CC2NCCc3c2[nH]c4ccc(C)cc34)c(Cl)c1OC
InChI
1S/C21H23ClN2O2.ClH/c1-12-4-6-16-15(10-12)14-8-9-23-17(20(14)24-16)11-13-5-7-18(25-2)21(26-3)19(13)22;/h4-7,10,17,23-24H,8-9,11H2,1-3H3;1H
InChI Key
KPXKZZURYAXZQE-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
LY266097は、ヒトクローン化5-HT2B受容体に対するpKI値9.7の選択的5HT-2B拮抗薬で、5-HT2Bに対してはヒト5-HT2Cおよび5-HT2Aに比べて100倍高い選択性を示します。
特徴および利点
This compound was developed by Eli Lilly. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
L6670-BULK:
L6670-VAR:
L6670-25MG:
L6670-5MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Céline Devroye et al.
Neuropharmacology, 109, 59-68 (2016-06-05)
Recent studies suggest that the central serotonin2B receptor (5-HT2BR) could be an interesting pharmacological target for treating neuropsychiatric disorders related to dopamine (DA) dysfunction, such as schizophrenia. Thus, the present study was aimed at characterizing the role of 5-HT2BRs in
資料
Sigma-Aldrich offers many products related to serotonin receptors for your research needs.
お客様の研究ニーズを満たす、セロトニン受容体に関連した多数の製品をご用意しています。