安全性情報
L6397
Sigma-Aldrich
コンカナバリンA Canavalia ensiformis(タチナタマメ)由来
peroxidase conjugate, lyophilized powder
別名:
ConA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
Canavalia ensiformis (jack bean)
品質水準
結合体
peroxidase conjugate
フォーム
lyophilized powder
テクニック
blood typing: suitable
fractionation: suitable
不純物
carbohydrate, essentially free
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
一般的なウェスタンブロットプロトコール:
  • 糖タンパク質サンプルサイズ:500 ng
  • レクチン濃度:0.1 ug/mL
  1. レーンあたり500 ngの糖タンパク質をサンプルとして添加します
  2. 4~20% Bis-Tris SDSページゲル電気泳動を実施します
  3. ゲルをPVDFメンブレンに転写します
  4. RIPAバッファー(R0278 Sigma)でRTで1時間メンブレンをブロックします
  5. RTで2時間、RIPAバッファーで0.1 ug/mLのHRPレクチンをインキュベートします
  6. 25 mL RIPAバッファーで膜を5 x 5分間洗浄します
  7. 化学発光基質(CPS1-120)を使用して検出します
適切なペルオキシダ-ゼの基質と共に用い、α-D-マンノ-ス, α-D-グルコ-スを含む糖タンパク質を検出します。
生物化学的/生理学的作用
Con Aは、血液型に特異的ではないものの、末端のα-D-マンノシル残基およびα-D-グリコシル残基に対する親和性を有しています。活性化には、Ca2+イオンおよびMn2+イオンが必要です。Con Aは、pH 5.6以下で解離して二量体になります。pH 5.8とpH 7.0の間では、Con Aは四量体として存在し、pH 7.0を超えると、高次凝集体が形成されます。Con Aは、その凝集度に依存した分裂促進活性を示します。スクシニル化されると、高活性な二量体となり、pH 5.6を超えても二量体は維持されます。
包装
包装サイズはタンパク質含量を基準にしています。
単位の定義
1 unitは、pH 6.0、20°C、20秒間に、1mgのプルプロガリンをピロガロールから生成する酵素量です。
物理的形状
凍結乾燥粉末 (トリス-クエン酸緩衝塩, 微量のカルシウム・マグネシウム含有)
調製ノート
Wilson, Nakaneの方法によりペルオキシダ-ゼtype VI(P8375)から調製しているため、結合を促進し、Con Aとペルオキシダ-ゼの糖残基間の相互作用を防ぎます。
アナリシスノート
凝集活性は、1 mg/mL溶液をPBS(pH 6.8、Ca2+およびMn2+を含有)で段階希釈して測定し、μg/mLの単位で表します。凝集活性は、25°Cで1時間インキュベートした場合、ヒト赤血球の2%懸濁液を凝集させる最低濃度で示されます。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
L6397-BULK-N:
L6397-BULK:
L6397PROC:
L6397-PH:
L6397-5MG:
L6397-VAR:
L6397-1MG-PW:
L6397-5MG-PW:
L6385-1VL-PW:
L6397-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Wilson, M.B. and Nakane, P.K. et al.
Immunofluorescence and Related Staining Techniques, 215-215 (1978)
Ingrid Sander et al.
International archives of allergy and immunology, 141(1), 51-56 (2006-06-29)
A pharmaceutical industry worker was exposed to dust of gum arabic in the tablet coating plant and complained of work-related shortness of breath, chest tightness, runny nose, itching and redness of the eyes. This case was investigated for allergy to
Frederik Bühring Bjørkskov et al.
Scientific reports, 7(1), 16899-16899 (2017-12-06)
The sparse number of high-resolution human membrane protein structures severely restricts our comprehension of molecular physiology and ability to exploit rational drug design. In the search for a standardized, cheap and easily handled human membrane protein production platform, we thoroughly
Jia Yang et al.
Journal of plant physiology, 226, 1-11 (2018-04-25)
Stress-adapted wild plants are natural sources of novel genes for molecular breeding. Here, we conducted a transcriptional analysis of Pinus sylvestris var. mongolica Litv, an evergreen pine in northeastern China, to identify a novel CALMODULIN-LIKE protein-encoding gene, PsCML1, no significant
Jianghong Yan et al.
Biochemistry and molecular biology education : a bimonthly publication of the International Union of Biochemistry and Molecular Biology, 46(4), 373-381 (2018-07-11)
Medical laboratory technology major was set up to meet rapid development of science and medical research technology in 2013. Students majoring in medical laboratory had learnt a lot of techniques distributed among different specialized courses. But, they did not understand