Merck
L3520
Sigma-Aldrich
D-ラクチトール 一水和物
≥99% (HPLC)
別名:
4-O-β-D-ガラクトピラノシル-D-グルシトール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H24O11 · H2O
CAS番号:
分子量:
362.33
Beilstein:
4218679
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
≥99% (HPLC)
フォーム
powder
甘さ
0.4 × sucrose
white
mp
95-98 °C (lit.)
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES記法
[H]O[H].OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C12H24O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h4-21H,1-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12-;/m0./s1
InChI Key
LXMBXZRLTPSWCR-XBLONOLSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
ヒトにより検出可能な、糖アルコール甘味物質です。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な糖アルコールを包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L3520-1G:
L3520-5G:
L3520-BULK:
L3520-VAR:
L3520-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)