安全性情報
L3038
Sigma-Aldrich
ライセニン Eisenia foetida(シマミミズ)由来
solid
別名:
Eisenia Lysenin, Lysenin Protein
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
フォーム
solid
品質水準
分子量
33 kDa
濃度
≥50% (SDS-PAGE)
保管温度
−20°C
詳細
ライセニンは、ライセニン関連タンパク質1(LRP-1、ライセニン2)およびLRP-2(ライセニン3)などの特定のタンパク質のスーパーファミリーです。
アプリケーション
Eisenia foetida由来のライセニンは、B細胞の治療と、ライセニン′が細胞膜のジアシルグリセロール(DAG)および表面のスフィンゴミエリン(SM)に及ぼす作用の研究に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ライセニンは、膜脂質の組織を探索するツールとして機能します。脊椎動物や哺乳動物の細胞で溶血を引き起こすことが知られています。
ライセニンはミミズEisenia foetidaの体腔液に存在する分子量33 kDaのタンパク質です。細胞膜のスフィンゴミエリンと相互作用します。脊椎動物ではこの結合により、in vitroで細胞毒性が生じ平滑筋が収縮し、in vivo条件では血管高圧作用を示し、死に至ります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L3038-VAR:
L3038-50UG-PW:
L3038-BULK:
L3038-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A Yamaji et al.
The Journal of biological chemistry, 273(9), 5300-5306 (1998-03-28)
Lysenin, a novel 41-kDa protein purified from coelomic fluid of the earthworm Eisenia foetida, induced erythrocyte lysis. Preincubation of lysenin with vesicles containing sphingomyelin inhibited lysenin-induced hemolysis completely, whereas vesicles containing phospholipids other than sphingomyelin showed no inhibitory activity, suggesting
Hideshi Kobayashi et al.
International review of cytology, 236, 45-99 (2004-07-21)
Lysenin is a protein of 33?kDa in the coelomic fluid (CF) of the earthworm Eisenia foetida. It differs from other biologically active proteins, such as fetidins, eiseniapore, and coelomic cytolytic factor (CCF-1), that have been found in Eisenia foetida, in
Reiko Ishitsuka et al.
Anatomical science international, 79(4), 184-190 (2005-01-07)
Sphingomyelin is a major sphingolipid species in animal cells and is a major lipid constituent of plasma membranes. Recent reports have established important roles for sphingomyelin and its metabolites as second messengers in signal transduction events during development and differentiation.