Merck
H4891
SAFC
ハンクス平衡塩類
Modified, without calcium chloride, magnesium sulfate, phenol red and sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
医薬品製造
別名:
ハンクス塩溶液, 平衡塩溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.75
品質水準
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ハンクス平衡塩類は、幹細胞を扱う作業をする場合および低密度で細胞を成育させる場合に使用することができます。さらに、ハンクス平衡塩類は細胞接着または凝集の最小化、および外部浴液および洗浄溶液の調製にも使用することができます。
数量
培地1Lあたり粉末9.5 gが含まれる組成になっています。
再構成
0.35 g/L 炭酸水素ナトリウムを添加してください。
その他情報
pHは、炭酸水素ナトリウム添加後に調整されています。幹細胞または細胞クローンを扱う研究者は、フェノールレッドを含まない培地をよく好みます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H4891-50K:
H4891LF1-BIBC:
H4891-25K:
H4891-50KG:
H4891-10L:
H4891-2000L:
H4891-VAR:
H4891-BIBC:
H4891-2X5L:
H4891-1L:
H4891-25KG:
H4891-30K:
H4891-BULK:
H4891-10X1L:
H4891-50L:
H4891-PROC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Michael C Kelly et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 32(19), 6699-6710 (2012-05-11)
Hearing impairment due to the loss of sensory hair cells is permanent in humans. Considerable interest targets the hair cell differentiation factor Atoh1 as a potential tool with which to promote hair cell regeneration. We generated a novel mouse model
Marta Filipiak et al.
Fish physiology and biochemistry, 38(2), 355-362 (2011-05-27)
The aim of this study was to compare DNA content in hepatocyte and erythrocyte nuclei of the European sunbleak, Leucaspius delineatus, in relation to nuclear and cell size by means of flow cytometry and fluorescence microscopy. The DNA standards, chicken
Tomoko Ishikawa et al.
International journal of molecular medicine, 35(5), 1273-1289 (2015-03-18)
The human placental transfer of maternal IgG is crucial for fetal and newborn immunity. Low-affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor IIb2 (FCGR2B2 or FcγRIIb2) is exclusively expressed in an IgG-containing, vesicle-like organelle (the FCGR2B2 compartment) in human placental endothelial cells;