Merck
L2407
Sigma-Aldrich
ルジンドール
≥90%
別名:
N-[2-[2-(フェニルメチル)-1H-インドール-3-イル]エチル]アセトアミド, N-アセチル-2-ベンジルトリプタミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H20N2O
CAS番号:
分子量:
292.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥90%
溶解性
DMSO: 5 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=O)NCCc1c(Cc2ccccc2)[nH]c3ccccc13
InChI
1S/C19H20N2O/c1-14(22)20-12-11-17-16-9-5-6-10-18(16)21-19(17)13-15-7-3-2-4-8-15/h2-10,21H,11-13H2,1H3,(H,20,22)
InChI Key
WVVXBPKOIZGVNS-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ルジンドールは、好中球の遊走におけるメラトニン受容体の役割を調べるためのMT1/MT2受容体アンタゴニストとして使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ルジンドールはメラトニン(mel)受容体アンタゴニストです。Mel 1a受容体サブタイプよりもMel 1b受容体に対して高い親和性を有します。
特徴および利点
この化合物はHandbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のMelatonin Receptors(メラトニン受容体)のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L2407-VAR:
L2407-BULK:
L2407-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Rafael Ochoa-Sanchez et al.
Progress in neuro-psychopharmacology & biological psychiatry, 39(2), 318-325 (2012-07-14)
Melatonin (MLT) is a neurohormone known to be involved in the regulation of anxiety. Most of the physiological actions of MLT in the brain are mediated by two high-affinity G-protein-coupled receptors, denoted MT(1) and MT(2). However, the particular role of
Alicia González et al.
Journal of pineal research, 52(1), 12-20 (2011-07-02)
Melatonin inhibits the genesis and growth of breast cancer by interfering at different levels in the estrogen-signaling pathways. Melatonin inhibits aromatase activity and expression in human breast cancer cells, thus behaving as a selective estrogen enzyme modulator. As the adipose
Exogenous melatonin inhibits neutrophil migration through suppression of ERK activation
Ren DL, et al.
The Journal of Endocrinology, 227(1), 49-60 (2015)
Melatonin enhancement of splenocyte proliferation is attenuated by luzindole, a melatonin receptor antagonist
Drazen DL, et al.
American Journal of Physiology. Regulatory, Integrative and Comparative Physiology, 280(5), R1476-R1482 (2001)
Naree Song et al.
Journal of pineal research, 53(4), 335-343 (2012-04-28)
Melatonin is an indolamine that is synthesized in the pineal gland and shows a wide range of physiological functions. Although the anti-aging properties of melatonin have been reported in a senescence-accelerated mouse model, whether melatonin modulates cellular senescence has not