抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
SY5, monoclonal
含みます
15 mM sodium azide
交差性
canine, gorilla, owl monkey, pig, human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 1:100 using formalin-fixed, paraffin-embedded human skin sections
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... IVL(3713)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
I9018-BULK:
I9018-100UL:
I9018-.5ML:
I9018-VAR:
I9018-.2ML:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)