Merck
I8140
Sigma-Aldrich
IgG ウサギ血清由来
technical grade, ≥80% (SDS-PAGE), buffered aqueous solution
別名:
ウサギIgG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
結合体
unconjugated
グレード
technical grade
アッセイ
≥80% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous solution
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ラビット血清由来IgGは、以下のような用途で使用されてきました:
  • ドットブロット、ELISA、ウェスタン、IEP、および免疫拡散アッセイなどの多数の免疫アッセイにおける参照、標準、またはブロッキング剤として
  • アルサス反応において
  • クロマチン免疫沈降において
生物化学的/生理学的作用
イムノグロブリンG(IgG)は、ファゴサイトーシスなどの免疫応答を調節し、自己免疫疾患の発症にも関与しています。 IgG1はマウスにおいて補体結合を制御しています。
物理的形状
0.01M PBS溶液 (pH 7.2, 15mM アジ化ナトリウム含有)
調製ノート
ウサギIgGは、プールされた性状ラビット血清からの分画により精製されます
アナリシスノート
免疫電気泳動(EIP)は、ウサギIgGの同一性を確立するのに使用されます。抗ウサギ全血清と抗ウサギIgGに対してはガンマ領域における1つの主な沈降アークが確認されます。抗ウサギ全血清に対してはガンマ領域に複数の小さなアークが存在する可能性があります
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に別段の記載がない限り、弊社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
I8140-VAR:
I8140-5X100MG:
I8140-10MG:
I8140-VAR-N:
I8140-100MG:
I8140-BULK:
I8140-50MG:
I8140-BULK-N:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Valérie Bardet et al.
Haematologica, 91(6), 757-764 (2006-06-14)
Abnormal activation of several signal transduction pathways such as phosphoinositide 3-kinase (PI3K) and MAP kinases has been reported in acute myeloid leukemia (AML). To test new targeted therapeutics, it is critical to develop sensitive analytical tools to detect abnormal activation
Frances Rena Bahjat et al.
Arthritis and rheumatism, 58(5), 1433-1444 (2008-04-29)
To assess whether R788, an orally bioavailable small molecule inhibitor of spleen tyrosine kinase (Syk)-dependent signaling, could modulate disease in lupus-prone (NZB x NZW)F1 (NZB/NZW) mice via inhibition of Fc receptor (FcR) and B cell receptor signaling. R788 was administered
Janus Schou Jakobsen et al.
Genome research, 23(4), 592-603 (2013-02-14)
Dynamic shifts in transcription factor binding are central to the regulation of biological processes by allowing rapid changes in gene transcription. However, very few genome-wide studies have examined how transcription factor occupancy is coordinated temporally in vivo in higher animals.
Elena Matveeva et al.
Cell discovery, 2, 15046-15046 (2016-07-28)
Specialized chromatin structures such as nucleosomes with specific histone modifications decorate exons in eukaryotic genomes, suggesting a functional connection between chromatin organization and the regulation of pre-mRNA splicing. Through profiling the functional location of Poly (ADP) ribose polymerase, we observed
Lily Chien Wang et al.
DNA repair, 7(12), 1973-1981 (2008-09-13)
Fanconi anemia (FA) is a recessive genetic disorder characterized by hypersensitivity to crosslinking agents that has been attributed to defects in DNA repair and/or replication. FANCD2 and the FA core complex bind to chromatin during DNA replication; however, the role