安全性情報
I9140
Sigma-Aldrich
IgG ヤギ血清由来
technical grade, ≥80% (SDS-PAGE), buffered aqueous solution
別名:
ヤギIgG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
結合体
unconjugated
グレード
technical grade
アッセイ
≥80% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous solution
テクニック
ChIP: suitable
immunohistochemistry: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
IgG抗体サブタイプは、免疫系の中で最も存在量の多い血清免疫グロブリンです。B細胞から分泌され、血液中や細胞外液に含まれ、細菌、真菌、およびウイルスが原因の感染から保護します。母体IgGは胎盤を通して胎児に移行し、これは新生児の感染に対する免疫防御に欠かせません
ヤギIgGは、分画により正常ヤギ血清から精製されます。
ヤギIgGは、プールされた正常ヤギ血清から分画された糖タンパク質抗体です。免疫電気泳動において、ヤギIgGからは抗ヤギIgGと抗ヤギ全血清に対するγ領域における1つの主な沈降アークが得られます。抗ヤギ全血清に対してはγ領域に複数の小さなアークが確認される可能性があります。
アプリケーション
IgG(工業グレード)は、高い純度が求められないアプリケーションにおいて、試薬グレードの免疫グロブリンの経済的な代替品として使用される可能性があります。ヤギIgGは、1:56000の希釈率でブタの盲腸組織の免疫組織化学的染色においてネガティブコントロール抗体として使用されました。ヤギIgG は、濃度2 μg/mlでラット脳切片の免疫組織化学法において使用されました。この抗体は、クロマチン免疫沈降や、感染阻害アッセイのコントロールとしても使用されました。
免疫組織化学アプリケーションでは、ヤギ血清由来IgGはブロッキング剤(パラホルムアルデヒド固定マウス子宮切片で500 μg/ml)またはネガティブコントロール(ブタ盲腸組織では1:56000)として使用できます。
物理的形状
0.01M PBS溶液 (pH 7.2, 15mM アジ化ナトリウム含有)。
免責事項
弊社のカタログまたはその他の製品添付文書に明記されていない限り、弊社の製品は研究専用であり、未承認の商業的用途、体外診断用、生体外・生体内の治療用、あらゆる種類の消費またはヒトや動物への適用を含めるがこれらには制限されないその他のいかなる目的にも使用されるものではありません。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
I9140-10MG:
I9140-BULK:
I9140-VAR:
I9140-100MG:
I9140-50MG:
I9140-EW:
I9140-5X100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jan Gunnar Sørbø et al.
FEBS letters, 581(25), 4884-4890 (2007-09-28)
Aquaporin-4 (AQP4) has been reported to be upregulated post-partum in pregnancy and in early lung development. Several technical challenges exist in measuring AQP4 protein levels, among them sensitivity to detergent solubilization, sample heating and gel composition. Here we have optimized
Malene M Nørgaard et al.
The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health, 36(6), 1394-1398 (2006-04-14)
The pig has been proposed as a model for human schistosomiasis japonica and the use of this animal model is increasing. The inflammatory response to schistosome infection in the liver and intestine of the pig shows morphological differences, and only
Michael Curley et al.
Scientific reports, 9(1), 15037-15037 (2019-10-23)
Exogenous androgen replacement is used to treat symptoms associated with low testosterone in males. However, adverse cardiovascular risk and negative fertility impacts impel development of alternative approaches to restore/maintain Leydig cell (LC) androgen production. Stem Leydig cell (SLC) transplantation shows
R Froehlich et al.
Placenta, 33(3), 195-201 (2012-01-14)
The concept of a network within the family of adhesion/growth regulatory galectins implies distinct spatio-temporal expression profiles. To test this assumption immunohistochemically for bovine placenta, placentomal (P) and interplacentomal tissues (IP) were collected at a slaughterhouse from the three stages
Michio Kitajima et al.
Archives of histology and cytology, 67(5), 465-474 (2005-03-23)
The arylhydrocarbon receptor (AhR) is a nuclear transcription factor mediating toxic effects of chemicals such as dioxins. The 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD), a member of polyhalogenated aromatic hydrocarbons family, exerts a wide-variety of toxic effects in a tissue- and species-specific manner including