結合体
ALEXA FLUOR™ 488
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
クローン
polyclonal
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunofluorescence: suitable
アイソタイプ
IgG
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
アプリケーション
研究のカテゴリ
二次抗体および対照抗体
二次抗体および対照抗体
研究サブカテゴリー
全免疫グロブリン二次抗体
全免疫グロブリン二次抗体
物理的形状
分別およびイオン交換クロマトグラフィー
法的情報
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
Alexa Fluor™はMolecular Probes, Inc.の登録商標です。
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
16-237:
試験成績書(COA)
C Welch et al.
Metabolism: clinical and experimental, 44(2), 234-238 (1995-02-01)
Recent studies have suggested that nitric oxide (NO) may function as both an intracellular and intercellular signal that affects neural and immunological activity, vascular tone, platelet adhesion, and production of some hormones. Arginine analogs such as NG-monomethyl-L-arginine (L-NMMA) and N
Shikha Nayar et al.
Nature, 593(7858), 275-281 (2021-04-01)
Crohn's disease is a chronic inflammatory intestinal disease that is frequently accompanied by aberrant healing and stricturing complications. Crosstalk between activated myeloid and stromal cells is critical in the pathogenicity of Crohn's disease1,2, and increases in intravasating monocytes are correlated
Ryan C Middleton et al.
Journal of extracellular vesicles, 7(1), 1456888-1456888 (2018-04-27)
Newts can regenerate amputated limbs and cardiac tissue, unlike mammals which lack broad regenerative capacity. Several signaling pathways involved in cell proliferation, differentiation and survival during newt tissue regeneration have been elucidated, however the factors that coordinate signaling between cells
Hao Zhang et al.
Frontiers in plant science, 9, 1520-1520 (2018-11-22)
In plants, lateral roots play a crucial role in the uptake of water and nutrients. Several genes such as Zea mays Haem Oxygenase-1 (ZmHO-1) and Giberellic Acid-Stimulated Like-1 (ZmGSL-1) have been found to be involved in lateral root development. In
Yong Hu et al.
PloS one, 6(7), e22132-e22132 (2011-08-04)
Post-translational modifications of histone proteins play a crucial role in responding to environmental stresses. Histone deacetylases (HDACs) catalyze the removal of an acetyl group from histones and are generally believed to be a transcriptional repressor. In this paper, we report