抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
GG-5, monoclonal
含みます
15 mM sodium azide
テクニック
indirect ELISA: 1:20,000
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
I5885-.2ML:
I5885-BULK:
I5885-VAR:
I5885-.5ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Antibody-based serology tests are useful in identifying subjects with an adaptive immune response to the SARS-CoV-2 virus. Anti-human immunoglobulin antibodies allow for quick and simple, yet reliable assays with easy readouts and can also be adapted for high-throughput screening.