Merck
I4375
Sigma-Aldrich
イノシン 5′-ニリン酸 ナトリウム塩
≥96%
別名:
IDP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14N4O11P2
CAS番号:
分子量:
428.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
由来生物
microbial
品質水準
アッセイ
≥96%
フォーム
powder
溶解性
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O)n2cnc3C(=O)NC=Nc23
InChI
1S/C10H14N4O11P2.3Na/c15-6-4(1-23-27(21,22)25-26(18,19)20)24-10(7(6)16)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)17;;;/h2-4,6-7,10,15-16H,1H2,(H,21,22)(H,11,12,17)(H2,18,19,20);;;/q;3*+1/p-3/t4-,6-,7-,10-;;;/m1.../s1
InChI Key
CPIQGMJSIPVOOS-MSQVLRTGSA-K
アプリケーション
イノシン5′-二リン酸ナトリウム塩は、ヌクレオシドジホスファターゼ(NDPase)の組織酵素的実証に使用されています。
調製ノート
筋肉, 細菌由来のADPから調製されています。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT SE 2
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
I4375-25MG:4548174008621
I4375-VAR:
I4375-1G:
I4375-BULK:
I4375-500MG:4548174008638
I4375-100MG:4548174008614
I4375-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Edwin K Jackson et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 321(2), 799-809 (2007-02-23)
Stimulation of adenylyl cyclase causes cellular efflux of cAMP, and cAMP (unlike adenosine) is stable in blood. Therefore, it is conceivable that cAMP could function as a circulating adenosine prohormone by local target-organ conversion of distally released cAMP to adenosine
Increased number of microglia in the brain of severe combined immunodeficient (SCID) mice
Lorke DE, et al.
Histochemistry and Cell Biology, 130(4), 693-697 (2008)
Satoko Ohkubo et al.
European journal of pharmacology, 577(1-3), 35-43 (2007-09-20)
In C6 glioma cells, adenine nucleotides, especially AMP, and adenosine inhibited cell proliferation in time- and concentration-dependent manners. alpha,beta-methylene-ADP, an ecto-5'-nucleotidase inhibitor, suppressed the hydrolysis of AMP and reversed the inhibition of cell growth induced by AMP but not by
John A Duley et al.
Therapeutic drug monitoring, 27(5), 647-654 (2005-09-22)
Metabolism of thiopurine drugs--azathioprine, 6-mercaptopurine, and 6-thioguanine--has provided a powerful pharmacogenetic model incorporating polymorphism of the enzyme thiopurine methyltransferase (TPMT) and the primary active metabolite, thioguanine nucleotide (TGN). However, a sense of uncertainty about the usefulness of TGNs and other
CD4 microglial expression correlates with spontaneous clinical improvement in the acute Lewis rat EAE model
Almolda B, et al.
Journal of Neuroimmunology, 209(1-2), 65-80 (2009)