Merck
I2909
Sigma-Aldrich
Indoramin hydrochloride
≥98% (HPLC), solid
別名:
N-[1-[2-(1H-Indol-3-yl)ethyl]-4-piperidinyl] benzamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H26ClN3O
CAS番号:
分子量:
383.91
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
white to off-white
溶解性
DMSO: ~24 mg/mL
H2O: insoluble
オーガナイザー
Wyeth
SMILES記法
[Cl].O=C(NC1CCN(CC1)CCc2c[nH]c3ccccc23)c4ccccc4
InChI
1S/C22H25N3O.Cl/c26-22(17-6-2-1-3-7-17)24-19-11-14-25(15-12-19)13-10-18-16-23-21-9-5-4-8-20(18)21;/h1-9,16,19,23H,10-15H2,(H,24,26);
InChI Key
NZEVFUHXTSASST-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
α1-adrenoceptor antagonist.
特徴および利点
This compound was developed by Wyeth. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
I2909-BULK:
I2909-10MG:
I2909-50MG:
I2909-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)