Merck
D-066
Supelco
デヒドロエピアンドロステロン-D5-3-硫酸塩(DHEAS-D5) (2,2,3,4,4,-D5) ナトリウム塩 溶液
100 μg/mL in methanol (as free sulfate), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
別名:
DHEAS-d5 (2,2,3,4,4,-D5), デヒドロエピアンドロステロン-d5-3-硫酸ナトリウム塩(2,2,3,4,4,-d5)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19D5H22NaO5S
分子量:
395.50
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol (as free sulfate)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[2H]C1([2H])C[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CCC4=O)[C@@H]3CC=C2C([2H])([2H])[C@@]1([2H])OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C19H28O5S.Na/c1-18-9-7-13(24-25(21,22)23)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(20)19(15,2)10-8-16(14)18;/h3,13-16H,4-11H2,1-2H3,(H,21,22,23);/q;+1/p-1/t13-,14-,15-,16-,18-,19-;/m0./s1/i7D2,11D2,13D;
InChI Key
GFJWACFSUSFUOG-SJDCDROSSA-M
詳細
デヒドロエピアンドロステロン(DHEA)の代謝産物であるDHEASの内部標準DHEASレベルは、LC-MS/MSで測定され、副腎癌、特定の形態の先天性副腎過形成(CAH)、および多嚢胞性卵巣症候群に認められる過剰な副腎活性を評価するために測定されます。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D-066-CC:
D-066-1ML:4548173337937
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)