Merck
I2157
Sigma-Aldrich
抗インスリン様成長因子-I 抗体 ヤギ宿主抗体
affinity isolated antibody, lyophilized powder
別名:
抗IGF-I抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.41
由来生物
goat
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
lyophilized powder
交差性
mouse
テクニック
immunohistochemistry: 15 μg/mL
indirect ELISA: 0.5-1.0 μg/mL
neutralization: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Igf1(16000)
関連するカテゴリー
免疫原
E. coliで発現させたリコンビナントマウスインスリン様増殖因子-I の精製物。
物理的形状
凍結乾燥品 (PBS溶液, 5%トレハロ-ス含有, 0.2μmフィルタ-滅菌済み)。
アナリシスノート
抗体は、リコンビナントマウスIGF-I の生物活性を中和します。
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)