Merck
I1146
Sigma-Aldrich
R3 IGF-1 ヒト
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
別名:
Human IGF-1, IGF-1 Protein, Recombinant IGF-1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.77
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥85% (HPLC)
形状
lyophilized powder
有効性
≤10 ng/mL ED50
品質
endotoxin tested
分子量
7,676 Da
包装
pkg of 0.1 mg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
human ... IGF1(3479)
アプリケーション
R3 IGF-Iはインスリン様成長因子の組み換え型類似体であり、3位のGluがArgに置換された完全なヒトIGF-Iアミノ酸配列が含まれます。無血清または低血清細胞培養液の増殖因子を補うものとして使用するため、安価で高品質の強力なIGF類似体として開発されました。
このペプチドは、特許取得済みの発現系を使用して大腸菌で遺伝子組み換え体として産生され、細胞の封入体から回収、溶解、脱塩したものです。活性分子は酸化条件で適切に折り畳まれ、数段階の液体クロマトグラフィーによって精製されています。
生物化学的/生理学的作用
チャイニーズハムスター卵巣CHO細胞の増殖。
その他情報
インスリン様増殖因子-Iの組み換えにより得られるアナログです。3位のGluがArgで置換されています。
調製ノート
0.1 Mの酢酸から調製されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
I1146-.1MG:
I1146PROC:
I1146-PPG:
I1146-VAR:
I1146-.1MG-PW:
I1146-PH:
I1146-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yuki Kiyokawa et al.
Journal of clinical medicine, 9(9) (2020-09-06)
Pluripotent stem cells are classified as naïve and primed cells, based on their in vitro growth characteristics and potential to differentiate into various types of cells. Human-induced pluripotent stem cells (iPSCs, also known as epiblast stem cells [EpiSCs]) have limited
Peter Tontonoz et al.
Molecular and cellular biology, 35(7), 1125-1138 (2015-01-22)
We previously showed that the orphan nuclear receptor Nur77 (Nr4a1) plays an important role in the regulation of glucose homeostasis and oxidative metabolism in skeletal muscle. Here, we show using both gain- and loss-of-function models that Nur77 is also a
資料
Insulin-like Growth Factors (IGF)