Merck
I0763
Sigma-Aldrich
N9-Isopropylolomoucine
≥98% (HPLC)
別名:
2-(2′-Hydroxyethylamino)-6-benzylamino-9-isopropylpurine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H22N6O
CAS番号:
分子量:
326.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)n1cnc2c(NCc3ccccc3)nc(NCCO)nc12
InChI
1S/C17H22N6O/c1-12(2)23-11-20-14-15(19-10-13-6-4-3-5-7-13)21-17(18-8-9-24)22-16(14)23/h3-7,11-12,24H,8-10H2,1-2H3,(H2,18,19,21,22)
InChI Key
WHDJEAZLMYPLGL-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
Inhibitor of certain cyclin-dependent kinases; increased potency in some systems over olomoucine.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
I0763-1MG:
I0763-5MG:
I0763-VAR:
I0763-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J Veselý et al.
European journal of biochemistry, 224(2), 771-786 (1994-09-01)
While testing purines related to the non-specific protein kinase inhibitors N6-dimethylaminopurine and N6-(delta 2-isopentenyl)adenine as potential inhibitors of the p34cdc2/cyclin B kinase, we discovered a compound with high specificity, 2-(2-hydroxyethylamino)-6- benzylamino-9-methylpurine (olomoucine). Kinetic analysis of kinase inhibition reveals that olomoucine