Merck
HS2860T
TrueNorth® Cardboard Storage Box Partition
Holds 36 x 15 mL tubes, pk of 10
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41123300
NACRES:
NB.22
物質
cardboard
特徴
Holds 36 x 15 mL tubes
包装
pk of 10
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS2860T
ウェル直径
23 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • low cost way to organize your tubes
  • ecomonical cardboard racks are disposable
  • write-on surface for descriptions or self numbering system
  • partitions supplied flat - packed for space-saving storage
  • partitions available in two sizes
法的情報
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)