物質
cardboard
特徴
Holds 1.5-2 mL tubes
包装
pk of 12
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS2860CY
テクニック
cryopreservation: suitable
L × W × H
5.2 × 5.2 × 2 in.
サイズ
133x133x50 mm
色
yellow
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
- 小さなサンプルやチューブを保管。
- 。-196ºCで機械式冷凍庫または気相LN2中で保管。
- 必要とされる温度で保存できるチューブを使用。
- 色分けによりチューブの識別と分類が容易。
- 底部の通気孔により、冷気、蒸気、またはLN2の効率的な循環と排出が可能。
- すべてのボックスの占有面積は13.3x13.3 cm、高さは2種類から選択。
- オートクレーブ滅菌は非推奨。
その他情報
パーティションは別途注文してください。
法的情報
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)