Merck
HS120623
MagFuge High Speed Centrifuge Rotor
to hold, 6 x 5 mL tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
NACRES:
NB.78
特徴
to hold 6 x 5 mL tubes
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Heathrow Scientific 120623
パラメーター
12,500 rpm speed (max.)
9,783 × g max. RCF
適合性
Heathrow Scientific HS10050
詳細
High speed centrifuge rotor for MagFuge.
法的情報
MagFuge is a trademark of Heathrow Scientific
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)