Merck
HS100504
Gusto® High Speed Mini Centrifuge Rotor
to hold, 0.2 mL tubes (4 x 8 Strip)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
NACRES:
NB.78
特徴
to hold 0.2 mL tubes (4 x 8 Strip)
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS100504
適合性
Heathrow Scientific HS10050
詳細
Rotor for Gusto high speed mini centrifuge.
法的情報
GUSTO is a registered trademark of Heathrow Scientific
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)