Merck
HS100012
Sprout® Mini-Centrifuge Rotor
to hold, 16 x 0.2 mL tubes or 2 x 8 strip
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
NACRES:
NB.11
詳細
Sprout Mini Centrifuge models 120610, 120611, HS120301, HS120395, HS120396
特徴
to hold 16 x 0.2 mL tubes or 2 x 8 strip
包装
case of 1 ea
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS100012
パラメーター
6000 rpm speed ((Fully loaded))
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Sprout Mini-Centrifuge Rotor SnapSpin 2 x 8 Strip 0.2mL, Black
法的情報
Sprout is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)