Merck
HS100011
Sprout® Mini-Centrifuge Rotor
to hold, 6 x 1.5 / 2 mL tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
NACRES:
NB.11
詳細
Sprout Mini Centrifuge models 120610, 120611, HS120301, HS120395, HS120396
特徴
to hold 6 x 1.5 / 2 mL tubes
包装
case of 1 ea
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS100011
パラメーター
6000 rpm speed ((Fully loaded))
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Sprout Mini-Centrifuge Rotor SnapSpin 6 x 1.5/2mL Tube, Black
法的情報
Sprout is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)