製品名
抗S100B ウサギ宿主抗体, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
強化検証
recombinant expression
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
免疫原配列
LEKAMVALIDVFHQYSGREGDKHKLKKSELKELINNELSHFLEEIKEQEVVDKVMETLDNDGDGECDFQEFMAFVAMVTTACHEFFEHE
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
research pathology
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... S100B(6285)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
Prestige抗体はすべて、以下の方法で試験が行われます。
- 44の正常ヒト組織と最も一般的な癌タイプの20の組織のIHC組織アレイ。
- 364のヒト組換えタンパク質フラグメントのタンパク質アレイ。
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA015768-25UL:
HPA015768-100UL:
この製品を見ている人はこちらもチェック
by homologous gene quantitative PCR (HGQ-PCR)
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
HPA015768-100UL | 4061837137402 |
HPA015768-25UL | 4061842805563 |