安全性情報
MAB356
Sigma-Aldrich
抗サブスタンスP抗体、pain、クローンNC1
culture supernatant, clone NC1, Chemicon®
別名:
Anti-Hs.2563, Anti-NK2, Anti-NKNA, Anti-NPK, Anti-TAC2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rat
品質水準
抗体製品の状態
culture supernatant
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
NC1, monoclonal
交差性
human
交差性(ホモロジーによる予測)
mammals
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunohistochemistry: suitable
アイソタイプ
IgG2a
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TAC1(6863)
特異性
サブスタンスPのCOOH末端と反応します。Leu-およびMet-エンケファリン、ソマトスタチン、またはベータ-エンドルフィンとの交差反応性はありません。エレドイシン5%。
免疫原
BSAに抱合したサブスタンスP。
アプリケーション
この抗サブスタンスP抗体、pain、クローンNC1を用いたサブスタンスPの検出は、IHでの使用が検証されています。
ヒト脳の免疫組織染色では1:100 - 1:200。
最適なワーキング希釈倍率は、お客様が決めてください。
物理的形状
凍結乾燥上清、保存剤フリー。
保管および安定性
凍結乾燥した抗体は2-8°Cで最長3か月保存できます。長期保存には、 -20°Cで保存してください。100 μLの無菌DI水で溶解してください。未希釈アリコートで-20°Cで最長6か月保存できます。凍結融解を繰り返さないでください。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
MAB356:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
High-fat diet: bacteria interactions promote intestinal inflammation which precedes and correlates with obesity and insulin resistance in mouse.
Ding, S; Chi, MM; Scull, BP; Rigby, R; Schwerbrock, NM; Magness, S; Jobin, C; Lund, PK
Testing null
Sacro-lumbar intersegmental spinal reflex in autonomic pathways mediating female sexual function.
Shi Yong Yuan,Ian L Gibbins,Vladimir P Zagorodnyuk,Judy L Morris
Journal of Sexual Medicine null
Ultrastructure and distribution of substance P-immunoreactive sensory collaterals in the guinea pig prevertebral sympathetic ganglia.
Matthews, M R, et al.
The Journal of Comparative Neurology, 258, 28-51 (1987)
Hypoalgesia in mice with a targeted deletion of the tachykinin 1 gene.
Zimmer, A; Zimmer, AM; Baffi, J; Usdin, T; Reynolds, K; Konig, M; Palkovits, M; Mezey, E
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Andrew P Ray et al.
Pharmacology, biochemistry, and behavior, 94(1), 211-218 (2009-08-25)
Research on the mechanisms of emesis has implicated multiple neurotransmitters via both central (dorsal vagal complex) and peripheral (enteric neurons and enterochromaffin cells) anatomical substrates. Taking advantage of advances in receptor-specific agonists, and utilizing Fos expression as a functional activity