Merck
HPA006111
Sigma-Aldrich
抗NFIA ウサギ宿主抗体
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
KIAA1439, NFI-L
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
Human Protein Atlas Number:
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human, rat, mouse
強化検証
independent
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NFIA(4774)
免疫原
核因子1 A型組換えタンパク質エピトープ署名タグ(PrEST)
シーケンス
LKSVEDEMDSPGEEPFYTGQGRSPGSGSQSSGWHEVEPGMPSPTTLKKSEKSGFSSPSPSQTSSLGTAFTQHHRPVITGPRASPHATPSTLHFPTSPIIQQ
アプリケーション
Atlas Antibodiesが提供するすべてのPrestige抗体は、Human Protein Atlas(HPA)プロジェクトにより開発および検証されているので、本業界で最も広範な特性評価により支援されています。
Human Protein Atlasプロジェクトは、次の3つのAtlasに細分することができます。 組織Atlas、がんAtlas、およびヒト細胞Atlas。Tissue and Cancer Atlas(組織とがんAtlas)プロジェクトをサポートするために生成された抗体は、何百もの正常組織と疾患組織に対して免疫組織染色検査が行われています。また、Human Cell Atlas(ヒト細胞Atlas)プロジェクトの最近の取り組みを通じ、多くは、組織レベルだけでなく現在では細胞内レベルでもヒトプロテオームをマッピングする免疫蛍光により特徴が明らかにされています。これらの画像とこの膨大なデータセットのコレクションは、Image Galleryリンクをクリックすることにより、Human Protein Atlas(HPA)サイトでご覧になれます。私たちは、Prestige抗体®プロトコルおよびその他の有用な情報もお届けします。
特徴および利点
Prestige抗体® は、高度に特徴づけられ、広く検証された抗体であり、各標的の利用可能なすべての特性データにはさらなる利点があります。各標的は、このページの上部にある製品名のすぐ下にリンクされたHuman Protein Atlasポータルを介してご利用できます。Prestige抗体® の特異性と他のタンパク質に対する低い交差反応性は、抗原領域の徹底的な選択、アフィニティー精製、および厳格な選択によるものです。Prestige対照抗原は、対応するすべてのPrestige抗体でご利用でき、リンク先で閲覧できます。
Prestige抗体については、すべて以下の方法で試験を行います。
  • 44の正常ヒト組織と最も一般的な癌タイプの20の組織のIHC組織アレイ
  • 364のヒト組換えタンパク質フラグメントのタンパク質アレイ
関連事項
対応する抗原APREST70957
物理的形状
PBS溶液(pH 7.2, 40%グリセロールおよび0.02%アジ化ナトリウム含有)。
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA006111-25UL:
HPA006111-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Susanne Klum et al.
EMBO reports, 19(11) (2018-09-01)
SOX transcription factors have important roles during astrocyte and oligodendrocyte development, but how glial genes are specified and activated in a sub-lineage-specific fashion remains unknown. Here, we define glial-specific gene expression in the developing spinal cord using single-cell RNA-sequencing. Moreover
Anupam Rao et al.
European journal of medical genetics, 57(2-3), 65-70 (2014-01-28)
Chromosome 1p31 deletion (OMIM #613735) involving the NFIA gene (OMIM 600727) is characterised by variable defects in the formation of the corpus callosum, craniofacial abnormalities and urinary tract defects. A review of current literature suggests only seven cases have been
Jun Sung Lee et al.
Neuro-oncology, 16(2), 191-203 (2013-12-07)
Background Nuclear factor IA (NFIA), a transcription factor and essential regulator in embryonic glial development, is highly expressed in human glioblastoma (GBM) compared with normal brain, but its contribution to GBM and cancer pathogenesis is unknown. Here we demonstrate a
Yuta Hiraike et al.
iScience, 25(8), 104729-104729 (2022-07-26)
Thermogenic brown and beige adipocytes counteract obesity by enhancing energy dissipation via uncoupling protein-1 (Ucp1). However, the effect of genetic variation on these cells, a major source of disease susceptibility, has been less well studied. Here we examined beige adipocytes
Motoshi Nagao et al.
Nature communications, 7, 11102-11102 (2016-03-24)
Multipotent neural precursor cells (NPCs) generate astrocytes at late stages of mammalian neocortical development. Many signalling pathways that regulate astrocytogenesis directly induce the expression of GFAP, a marker of terminally differentiated astrocytes. However, astrocyte specification occurs before GFAP expression and