強化検証
RNAi knockdown
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
免疫原配列
WDRVKIVCSQPYSKDSPFGLSFVRFHSPPDKDEAEAPSQKVTVTKLGQFRVKEEDESANSLRPGALFFSRINKTSPVTASDPAGPSYAAATLQASSAASSASPVSRAIGSTSKPQESPKGKRKLDLNQEEKKT
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... XRCC1(7515)
免疫原
アプリケーション
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA006717-25UL:
HPA006717-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
HPA006717-100UL | 4061836297817 |
HPA006717-25UL | 4061842777525 |