安全性情報
DR1103
Sigma-Aldrich
Anti-XRCC1 Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
別名:
Anti-X-ray Repair Complementing Defective Repair in CHO1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
liquid
含まれません
preservative
交差性
mouse, human
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
アイソタイプ
IgG
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... XRCC1(7515)
詳細
Purified rabbit polyclonal antibody. Recognizes the ~75 kDa XRCC1 protein.
Recognizes the ~75 kDa XRCC1 protein in mouse kidney tissue.
This Anti-XRCC1 Rabbit pAb is validated for use in Immunoblotting for the detection of XRCC1.
免疫原
Full-length, human XRCC1 (aa 1-633)
Human
アプリケーション
Immunoblotting (1-5 g/ml)
警告
Toxicity: Regulatory Review (Z)
物理的形状
In PBS, pH 7.2.
再構成
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
アナリシスノート
Negative Control
293T cells
Positive Control
Mouse kidney tissue
その他情報
Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
DR1103-100UG:
試験成績書(COA)