Merck
HPA001893
Sigma-Aldrich
抗SIX1 ウサギ宿主抗体
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗Sine oculisホメオボックスホモログ1抗体 ウサギ宿主抗体, 抗ホメオボックスタンパク質SIX1抗体 ウサギ宿主抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
Human Protein Atlas Number:
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形状
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human
強化検証
RNAi knockdown
recombinant expression
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
免疫原配列
CFKEKSRGVLREWYAHNPYPSPREKRELAEATGLTTTQVSNWFKNRRQRDRAAEAKERENTENNNSSSNKQNQLSPLEGGKPLMSSSEEEFSPPQSPDQNSVLLLQGNMGHARSSNYSLPGLTASQPSHGLQTHQHQLQDS
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SIX1(6495)
免疫原
ホメオボックスタンパク質SIX1のPrEST(recombinant protein epitope signature tag)抗原リコンビナントタンパク質。
アプリケーション
Atlas Antibodiesが提供するすべてのPrestige抗体は、Human Protein Atlas(HPA)プロジェクトにより開発および検証されているので、本業界で最も広範な特性評価により支援されています。
Human Protein Atlasプロジェクトは、次の3つのAtlasに細分することができます。 組織Atlas、がんAtlas、およびヒト細胞Atlas。Tissue and Cancer Atlas(組織とがんAtlas)プロジェクトをサポートするために生成された抗体は、何百もの正常組織と疾患組織に対して免疫組織染色検査が行われています。また、Human Cell Atlas(ヒト細胞Atlas)プロジェクトの最近の取り組みを通じ、多くは、組織レベルだけでなく現在では細胞内レベルでもヒトプロテオームをマッピングする免疫蛍光により特徴が明らかにされています。これらの画像とこの膨大なデータセットのコレクションは、Image Galleryリンクをクリックすることにより、Human Protein Atlas(HPA)サイトでご覧になれます。また、Prestige抗体®に関するプロトコルおよびその他の有用な情報も提供しています。
生物化学的/生理学的作用
Sineoculisホメオボックスホモログ(SIX1)は、アポトーシス、オートファジー(自己貪食)を媒介し、肝細胞がんにおける薬剤に対する耐性を調節します。SIX1は結腸直腸がんにおいて高発現し、腫瘍の進行を促進します。SIX1の異常な発現は、ホジキンリンパ腫および乳がんに関係しています。
特徴および利点
Prestige抗体® は、高度に特徴づけられ、広く検証された抗体であり、各標的の利用可能なすべての特性データにはさらなる利点があります。各標的は、このページの上部にある製品名のすぐ下にリンクされたHuman Protein Atlasポータルを介してご利用できます。Prestige抗体® の特異性と他のタンパク質に対する低い交差反応性は、抗原領域の徹底的な選択、アフィニティー精製、および厳格な選択によるものです。Prestige対照抗原は、対応するすべてのPrestige抗体でご利用でき、リンク先で閲覧できます。
Prestige抗体については、すべて以下の方法で試験を行います。
  • 44の正常ヒト組織と最も一般的な癌タイプの20の組織のIHC組織アレイ
  • 364のヒト組換えタンパク質フラグメントのタンパク質アレイ
関連事項
対応する抗原APREST70399
物理的形状
PBS溶液 (pH 7.2, 40%グリセロ-ル, 0.02%アジ化ナトリウム含有)
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA001893-100UL:
HPA001893-25UL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ritsuko Iwanaga et al.
Breast cancer research : BCR, 14(4), R100-R100 (2012-07-07)
Mammary-specific overexpression of Six1 in mice induces tumors that resemble human breast cancer, some having undergone epithelial to mesenchymal transition (EMT) and exhibiting stem/progenitor cell features. Six1 overexpression in human breast cancer cells promotes EMT and metastatic dissemination. We hypothesized
The Sineoculis Homeobox Homolog 1 (SIX1) Gene Regulates Paclitaxel Resistance by Affecting Reactive Oxygen Species and Autophagy in Human Hepatocellular Carcinoma Cell Line HepG2.
Li B, et al.
Medical Science Monitor : International Medical Journal of Experimental and Clinical Research, 24(4), 2271-2271 (2018)
Structure-function analyses of the human SIX1-EYA2 complex reveal insights into metastasis and BOR syndrome.
Patrick AN, et al.
Nature Structural and Molecular Biology, 20(4), 447-447 (2013)
Overexpression of SIX1 is an independent prognostic marker in stage I-III colorectal cancer.
Kahlert C, et al.
International Journal of Cancer. Journal International Du Cancer, 137(9), 2104-2113 (2015)
Branchio-oto-renal syndrome: detection of EYA1 and SIX1 mutations in five out of six Danish families by combining linkage, MLPA and sequencing analyses.
Sanggaard KM, et al.
European Journal of Human Genetics, 15(11), 1121-1121 (2007)