安全性情報
H6291
Sigma-Aldrich
IL-1β human
HumanKine®, recombinant, Xeno-free, >95% (SDS-PAGE), suitable for cell culture
別名:
IL-1β, リンパ球活性化因子
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
製品名
インターロイキン-1β ヒト, IL-1β, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture, endotoxin tested
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
アッセイ
≥95% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
有効性
≤0.05 ng/mL EC50
品質
endotoxin tested
分子量
dimer 18-25 kDa (glycosylated)
包装
pkg of 10 μg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<1 EU/μg
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... IL1B(3553)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
インタ-ロイキン-1はT細胞を活性化します。活性化されたT細胞は増殖し、インタ-ロイキン-2(IL-2)を分泌します。IL-1は、主に活性化マクロファ-ジや単球から分泌されますが、他の様々な細胞からも分泌されることが示されており、炎症や免疫応答において重要な役割を担っていると考えられています。
元はリンパ球活性化因子(LAF)として知られていたインターロイキン-1(IL-1)は、T細胞リンパ球を活性化し、活性化されたT細胞リンパ球は増殖してインターロイキン-2(IL-2)を分泌します。IL-1は主に刺激を受けたマクロファージや単球から放出されますが、その他数種類の細胞から放出されていることも確認されており、炎症反応や免疫反応において重要な役割を果たすと考えられています。その他のIL-1の異名には以下があります:内因性発熱物質(EP)、細胞分裂誘起タンパク質(MP)、ヘルパーピーク-1(HP-1)、T細胞置換因子III(TRF IIIまたはTRFM)、B細胞活性化因子(BAF)、およびB細胞分化因子(BDF)。2つの密接に関連するインターロイキン-1α(IL-1α)およびインターロイキン-1β(IL-1β)では、アミノ酸配列の相同性が62%であり、ほぼ同じ生物学的反応を引き起こします。IL-1αとIL-1βはいずれも約17 kDaで、グリコシル化の量にはある程度の不均一性があります。
物理的形状
0.2 μmフィルターでろ過した1倍PBS溶液から凍結乾燥
調製ノート
HumanKine組み換えヒトIL-1βは、グリコシル化された単量体としてヒトHEK293細胞で発現されます。分子量は18~25 kDaです。ヒトHEK293細胞で産生した場合、正しくグリコシル化が行われます。グリコシル化により、細胞増殖培地やその他用途での安定性が得られます。
アナリシスノート
活性は、マウスD10S細胞の増殖の用量依存的な促進により測定されます。
法的情報
HumanKine is a registered trademark of Proteintech Group, Inc. and Humanzyme, Inc
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
H6291-10UG-PW:
H6291-BULK:
H6291-5UG:
H6291-10UG:
H6291-VAR:
H6291-5UG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Charles A Dinarello et al.
Current opinion in endocrinology, diabetes, and obesity, 17(4), 314-321 (2010-07-01)
To understand the role of inflammation as the fundamental cause of type 2 diabetes and specifically to examine the contribution of IL-1beta. Recent studies from animals, in-vitro cultures and clinical trials provide evidence that support a causative role for IL-1beta
J O R Hernandez et al.
Nature communications, 12(1), 6496-6496 (2021-11-13)
The lack of animal models for some human diseases precludes our understanding of disease mechanisms and our ability to test prospective therapies in vivo. Generation of kidney organoids from Tuberous Sclerosis Complex (TSC) patient-derived-hiPSCs allows us to recapitulate a rare
Daniela Guidone et al.
JCI insight (2022-10-12)
The fluid covering the surface of airway epithelia represents a first barrier against pathogens. The chemical and physical properties of the airway surface fluid are controlled by the activity of ion channels and transporters. In cystic fibrosis (CF), loss of