製品名
骨形成タンパク質2 ヒト, BMP-2, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine, suitable for cell culture
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
フォーム
lyophilized powder
有効性
≤60 ng/mL EC50
品質
endotoxin tested
分子量
dimer 30-38 kDa (glycosylated)
包装
pkg of 10 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤1 EU/μg Endotoxin level
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... BMP2(650)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
調製ノート
アナリシスノート
WGK
WGK 3
Jan Code
H4791-10UG-PW:
H4791-VAR:
H4791-5UG:
H4791-BULK:
H4791-10UG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
The use of hydrogel-based biomaterials for the delivery and recruitment of cells to promote tissue regeneration in the body is of growing interest. This article discussed the application of hydrogels in cell delivery and tissue regeneration.