製品名
骨形成タンパク質7 ヒト, >95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in CHO cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in CHO cells
アッセイ
>95% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
有効性
0.2-0.6 μg/mL ED50
分子量
monomer calculated mol wt 15.7 kDa
18-20 kDa by SDS-PAGE (reducing)
30-40 kDa by SDS-PAGE (non-reducing)
包装
pkg of 10 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles (Do not store in a frost-free freezer.)
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... BMP7(655)
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
アナリシスノート
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B1434-VAR:
B1434-10UG-PW:
B1434-BULK:
B1434-10UG:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)