抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
LK1, monoclonal
分子量
antigen 60 kDa
含みます
15 mM sodium azide
化学種の反応性
rat, human, chicken
テクニック
electron microscopy: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:400 using cultured human foreskin fibroblast extract
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HSPD1(3329)
rat ... Hspd1(63868)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- Enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- Immunoblotting
- Immunocytochemistry
- Immunohistochemistry
- Immunoelectron microscopy
- Double immunofluorescence
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
H4149-.2ML:
H4149-.5ML:
H4149-BULK:
H4149-VAR:
試験成績書(COA)