Merck
H0786
Sigma-Aldrich
ヘレグリン-β, EGFドメイン ヒト
≥80% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous glycerol solution
別名:
HRG-β
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥80% (SDS-PAGE)
形状
buffered aqueous glycerol solution
分子量
185 kDa
包装
pkg of 100 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... NRG1(3084)
詳細
EGFドメインに相当するヒト切断配列(アミノ酸178-241)のGST融合タンパク質として精製し、トロンビンで切断しています。
生物化学的/生理学的作用
受容体型チロシンキナ-ゼErbB3およびErbB4の増殖因子リガンドです。HRGの結合により、受容体の二量体化とトランス自己リン酸化が起こります。レセプタ-のリン酸化により種々の細胞内シグナル伝達タンパク質が動員され、シグナル伝達経路が始動します。
物理的形状
PBS溶液 (30%グリセロ-ル含有)。
アナリシスノート
ErbB-3/HER-3レセプタ-のチロシンリン酸化を刺激します。
生物活性は、処理されたMCF-7細胞のc-ErbB3/HER-3レセプタ-を活性化する能力により測定しています。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
H0786-50UG:
H0786-BULK:
H0786-100UG-PW:
H0786-VAR:
H0786-100UG:
試験成績書(COA)