07-2174
Anti-Heat Shock Protein 90α Antibody
from rabbit
別名:
heat shock protein 90kDa alpha (cytosolic), class A member 1, Renal carcinoma antigen NY-REN-38, heat shock 90kD protein 1, alpha, heat shock 90kD protein, alpha-like 4, heat shock 90kDa protein 1, alpha, heat shock protein HSP 90-alpha, Heat shock 86 kD
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
human, rat, mouse
交差性(ホモロジーによる予測)
canine (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
dog ... Hsp90Aa1(480438)
human ... HSP90AA1(3320)
mouse ... Hsp90Aa1(15519)
rat ... Hsp90Aa1(299331)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
タンパク質輸送
シャペロン
Immunohistochemistry Analysis: 1:100 dilution from a previous lot detected Heat Shock Protein 90α in human prostate adenocarcinoma tissue.
Immunocytochemistry Analysis: 1:500 dilution from a previous ot detected Heat Shock Protein 90α in A431 cells.
Immunoprecipitation Analysis: 10 µg from a previous lot immunoprecipitated Heat Shock Protein 90A from HeLa cell lysate.
品質
Western Blot Analysis: 0.0625 µg/mL of this antibody detected Heat Shock Protein 90α on 10 µg of HeLa cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
HeLa cell lysate
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
07-2174:
試験成績書(COA)