07-1348
Anti-phospho-PLK1 (Ser137) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Polo-like kinase 1, Serine/threonine-protein kinase 13, cell cycle regulated protein kinase, polo (Drosophia)-like kinase, polo like kinase, polo-like kinase (Drosophila), polo-like kinase 1 (Drosophila)
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
human, mouse, rat
交差性(ホモロジーによる予測)
bovine
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer137)
遺伝子情報
human ... PLK1(5347)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
細胞シグナル伝達
キナーゼ及びホスファターゼ
品質
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected PLK1 phosphorylated at Ser137 in lambda phosphatase treated and untreated human placenta tissue lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Lambda phosphatase treated and untreated human placenta tissue lysate.
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
07-1348:
試験成績書(COA)