Key Documents
8.41139
Sigma-Aldrich
3-Fluorophthalic acid
for synthesis
別名:
3-Fluorophthalic acid, 3-Fluoro-1,2-benzenedicarboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H5FO4
CAS番号:
分子量:
184.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
216-433-5
品質水準
アッセイ
≥99.0% (acidimetric)
形状
powder
mp
158-161 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C8H5FO4/c9-5-3-1-2-4(7(10)11)6(5)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)/p-2
InChI Key
BBCQSMSCEJBIRD-UHFFFAOYSA-L
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 158 °C
Melting range (upper value): ≤ 161 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3