Merck
196800
Sigma-Aldrich
テトラフルオロフタル酸
98%
別名:
3,4,5,6-Tetrafluoro-1,2-benzenedicarboxylic acid, 3,4,5,6-Tetrafluorophthalic acid, o -Tetrafluorobenzenedicarboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6F4-1,2-(CO2H)2
CAS番号:
分子量:
238.09
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
98%
mp
152-154 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1C(O)=O
InChI
1S/C8H2F4O4/c9-3-1(7(13)14)2(8(15)16)4(10)6(12)5(3)11/h(H,13,14)(H,15,16)
InChI Key
YJLVXRPNNDKMMO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
196800-VAR:
196800-BULK:
196800-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)