About This Item
化学式:
HC6F4CO2H
CAS番号:
分子量:
194.08
Beilstein:
2052670
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
85-87 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)c1cc(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C7H2F4O2/c8-3-1-2(7(12)13)4(9)6(11)5(3)10/h1H,(H,12,13)
InChI Key
SFKRXQKJTIYUAG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
2,3,4,5-Tetrafluorobenzoic acid was used in preparation of series of new organotin(IV) 2,3,4,5-tetrafluorobenzoic acid derivatives.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
326267-25G:
326267-1G:
326267-VAR:
326267-BULK:
326267-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Self-assembled diorganotin (IV) moieties with 2, 3, 4, 5-tetrafluorobenzoic acid: Syntheses, characterizations and crystal structures.
Ma C, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 359(13), 4179-4190 (2006)
Jihye Kim et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 411(5), 1067-1073 (2018-12-20)
Single-drop microextraction (SDME) and large-volume sample stacking using an electroosmotic flow pump (LVSEP) were coupled with capillary electrophoresis/mass spectrometry (CE/MS) for sample cleanup and preconcentration. Without filtration or centrifugation of a soil sample containing debris, SDME using a pentanol acceptor