About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H2F4O3
CAS番号:
分子量:
210.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
おすすめの製品
フォーム
solid
SMILES記法
OC(=O)c1c(F)c(F)c(O)c(F)c1F
InChI
1S/C7H2F4O3/c8-2-1(7(13)14)3(9)5(11)6(12)4(2)10/h12H,(H,13,14)
InChI Key
FTLHGQOBAPTEHE-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS003518-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Chayanon Ngambenjawong et al.
ACS chemical biology, 13(4), 995-1002 (2018-02-27)
Cell type-specific targeting ligands utilized in drug delivery applications typically recognize receptors that are overexpressed on the cells of interest. Nonetheless, these receptors may also be expressed, to varying extents, on off-target cells, contributing to unintended side effects. For the