官能基
carboxylic acid
fluoro
nitrile
品質水準
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(C#N)c(F)c1
InChI
1S/C8H4FNO2/c9-7-3-5(8(11)12)1-2-6(7)4-10/h1-3H,(H,11,12)
InChI Key
ZWKNDLMYSLLMRF-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
679690-BULK:
679690-VAR:
679690-1G:4548173272474