Merck
N18005
Sigma-Aldrich
5-ニトロイソフタル酸
98%
別名:
5-ニトロベンゼン-1,3-ジカルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H3-1,3-(CO2H)2
CAS番号:
分子量:
211.13
Beilstein:
1976587
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder
mp
259-261 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)c1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H5NO6/c10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
InChI Key
NBDAHKQJXVLAID-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
373.3 °F - closed cup
引火点(℃)
189.6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
N18005-VAR:
N18005-100G:
N18005-BULK:
N18005-5G:
N18005-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)