Merck
D142158
Sigma-Aldrich
Dimethyl 5-aminoisophthalate
98%
別名:
Dimethyl 5-aminobenzene-1,3-dicarboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H3-1,3-(CO2CH3)2
CAS番号:
分子量:
209.20
Beilstein:
2116565
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
powder
mp
178-181 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)c1cc(N)cc(c1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H11NO4/c1-14-9(12)6-3-7(10(13)15-2)5-8(11)4-6/h3-5H,11H2,1-2H3
InChI Key
DEKPYXUDJRABNK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D142158-5KG:
D142158-VAR:
D142158-BULK:
D142158-100G:
D142158-25G:
D142158-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xuejuan Ma et al.
Journal of hazardous materials, 355, 65-73 (2018-05-19)
The degradation of organophosphorous nerve agents is of primary concern due to the severe toxicity of these agents. Based on the active center of organophosphorus hydrolase (OPH), a bimetallic nuclear ligand, (5-vinyl-1,3-phenylene)bis(di(1H-imidazol-2-yl) methanol) (VPIM), was designed and synthesized, which contains
Vijay Gupta et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 26(12), 2658-2665 (2019-12-04)
A new triazole-functionalized tetracarboxylic acid ligand (H4 L) has been synthesized and utilized for the fabrication of a 3D ZnII organic framework with a Zn4 (-COO)6 cluster as the secondary building unit. The framework exhibits very good thermal stability and