Merck
186279
Sigma-Aldrich
5-アミノイソフタル酸
94%
別名:
5-アミノベンゼン-1,3-ジカルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H3-1,3-(CO2H)2
CAS番号:
分子量:
181.15
Beilstein:
2805628
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
94%
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
>300 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Nc1cc(cc(c1)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H7NO4/c9-6-2-4(7(10)11)1-5(3-6)8(12)13/h1-3H,9H2,(H,10,11)(H,12,13)
InChI Key
KBZFDRWPMZESDI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
5-アミノイソフタル酸(AIPA)は、以下を合成する際の出発原料として使用できます:
  • 酸化重合反応によるポリ(5-アミノイソフタル酸)。
  • 重要中間体としてポリ(5-アミノイソフタル酸)を介した3,3′-ジアミノベンジジンとの縮合重合によるポリ(ベンズイミダゾール-co-アニリン)(PBIANI)。
また、ポリビニルアルコールとの混合材料として使用して、拡散透析用のシリカ機能化複合膜を調製することもできます。AIPAベースの有機金属フレームワーク(MOF)は、異なる用途のためにさまざまな官能基で修飾することができます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
186279-25KG:
186279-25G:
186279-VAR:
186279-100G:
186279-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
S Crapatureanu et al.
Bioconjugate chemistry, 10(6), 1058-1067 (1999-11-24)
Hemoglobin can be cross-linked and converted to a bioconjugate in one step by a "molecular necklace", a reagent that contains two reacting sites and a pendant ligand. The compound to be conjugated is activated as an electrophile. The activated material
A Komersová et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 16(8), 1373-1379 (1998-10-20)
Application of differential-pulse cathodic stripping voltammetry using a carbon paste electrode (consisting of carbon powder and liquid paraffin) have been investigated for trace determination of iron in 5-aminoisophthalic acid (AIPA). Samples were dissolved in 1 M HC1, pH was adjusted
A J Dobson et al.
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 54 ( Pt 10), 1503-1505 (1998-11-10)
The title acid, C8H7NO4.0.5H2O, crystallized in the centrosymmetric space group C2/c in a zwitterionic form (5-ammonioisophthalate), with the water molecule on a twofold axis. The three ammonio H atoms and the H atom on the remaining carboxyl group, which are
A new self-cross-linked, net-structured, proton conducting polymer membrane for high temperature proton exchange membrane fuel cells
Bhadra S, et al.
Journal of Membrane Science , 349(1-2), 304-311 (2010)
Post-synthetic modification of a metal-organic framework based on 5-aminoisophthalic acid for mercury sorption
Xu Wei-Qin, et al.
Inorganic Chemistry Communications, 108(1-2), 107515-107515 (2019)